Learn More
Fisherbrand™ Traceable digitale Thermometer mit Edelstahlstab und 0.25 Zoll-LCD-Bildschirm
Zur Messung der Temperatur von Gasen, Lebensmitteln und anderen halbfesten Stoffen
Marke: Fisherbrand™ 93676-96
Beschreibung
Fisher Scientific™ Traceable™ Digitalthermometer mit Edelstahlstab sind chemisch resistent gegenüber Säuren, Basen und Lösungsmitteln. Zur Messung der Temperatur von Gasen, Lebensmitteln und anderen halbfesten Stoffen.
- Modelle mit kurzem Spieß eignen sich ideal für den Transport in einer Tasche
- Die längeren Fühler eignen sich hervorragend für die Messung von Probentemperaturen unter Rühren in tiefen Gefäßen oder Wasserbädern
- Thermometer mit längeren Abtastraten ermöglichen das Entfernen des Thermometers aus der Probe vor dem erneuten Einlesen—, ideal, wenn die Anzeige in der Messposition schwer abzulesen ist
- Für den Einsatz in Küvetten, Erde, Inkubatoren, Erdölprodukten und Lebensmitteln
- Rückführbar auf NIST-Standards
- Wasserdichte Thermometer (siehe Modelle 14-648-43-44) eignen sich ideal für Nasslabore, Waschbereiche und für den Feldeinsatz
- Thermometer mit 0,375 in. LCD-Bildschirm verfügbar (siehe Kat. Nr.14-648-47); auch mit Schutzabdeckungen erhältlich (siehe Kat. Nr. 06-664-32 und 06-664-30)
Zertifizierungen
Traceable-Bescheinigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Normen mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten ISO 17025-Kalibrierlabor.
Spezifikation
ISO 17025, A2LA, NIST | |
2,5 cm | |
Zur Messung der Temperatur in Böden, Küvetten, Teströhrchen, Lebensmitteln, Inkubatoren und Erdölkohlenwasserstoffen | |
8 in. | |
20 cm | |
Ultra-Lebensmittel-/wasserdichtes/durchstechendes/bruchsicheres Thermometer | |
1,25 oz. | |
3,75 in. | |
9,5 in. | |
300 °C | |
-50 °C | |
-50°C bis 300°C | |
±0,4 °C | |
9,5 cm |
1 in. | |
0,19 in. | |
Batterie, Edelstahlsonde, Rückführbarkeitszertifikat | |
240 mm | |
Edelstahl | |
0,1 °C | |
35 g | |
Digital Thermometer | |
572 °F | |
-58 °F | |
-58 °F bis +572 °F | |
Yes | |
Digital-LCD |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
26Stunden
8Minuten
49Sekunden
50