Learn More
Pyrex™ Labware Schellbach-Bürette aus Borosilikatglas mit Glasküken, Klasse AS
Die Konstruktion aus chemisch beständigem Borosilikatglas entspricht ISO 385. Pyrex™ Labware Schellbach-Büretten aus Borosilikatglas Klasse AS mit Glasschlüssel sind mit einem vertikalen weißen Streifen und einer zentralen blauen Linie versehen, um das genaue Ablesen des Meniskus zu erleichtern. Trichteraufsätze machen das Befüllen einfacher und sicherer. Austauschbares Glasküken mit 2 mm-Öffnung.
Marke:  Pyrex 492148
54.59 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11941025
  • 78.50 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Entspricht ISO 385
  • Skala und Beschriftung in blauem Einbrennlack
  • Bürettenröhre mit Schellbach-Streifen als weißer Streifen mit blauer Mittellinie – vereinfacht das Erkennen des Meniskus – der Meniskus befindet sich genau an dem Punkt, an dem sich die blaue Linie in ein breites und ein schmales Band teilt
  • Mit Trichteransatz für einfacheres und sichereres Einfüllen
  • Bei jeder Bürette ist vor dem Ablesen eine Wartezeit von +30 s anzusetzen
  • Hergestellt aus chemisch beständigem Borosilikatglas
  • Austauschbares Glasküken mit 1.5 mm-Öffnung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
50 ml
Pyrex™ Borosilikatglas
Austauschbares Glasküken mit 2 mm-Öffnung
Glas
Schellbach Bürette
ISO 385
820 mm
0.1 ml
Blau
±0,05 ml
Klasse AS
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    26
    Stunden
    8
    Minuten
    49
    Sekunden
    40
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Labware Schellbach-Bürette aus Borosilikatglas mit Glasküken, Klasse AS > Fassungsvermögen: 50 ml; Unterteilungen: 0,1 ml; Toleranz: ±0,05 ml