Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-Wax GC-Säulen
Analysieren Sie eine Vielzahl polarer Verbindungen mit diesen hoch polaren Universal-GC-Säulen mit geringem Säulenbluten.
Marke: Thermo Scientific™ 260W223P
335.97 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Analysieren Sie eine Vielzahl polarer Verbindungen mit der Thermo Scientific™ TRACE™ TR-Wax GC-Säule. Eine auf Polyethylenglykol basierende Phase eignet sich hervorragend für die Analyse aller polaren Verbindungen. Diese ist stark quervernetzt und vollständig deaktiviert und bietet so eine ausgezeichnete Peakform auch für kurzkettige Alkohole.
Für hervorragendes Leistungsverhalten- Polare Phase, Polyethylenglykol
- Stark vernetzt und vollständig deaktiviert
- Mit Lösungsmitteln waschbar
- Ester
- Alkohole
- Ketone
- Glykole
- Aromatische Isomere
Anwendungsempfehlung:
- Geringes Säulenbluten auch bei hohen Temperaturen
- Große Robustheit für schwierige Trennungen
- Zuverlässige und reproduzierbare Leistung
- Aldehyde
- Ätherische Öle
- Säuren
- Alkohole
- Alkohole in Getränken
- Alditolacetate (Zucker)
- Amine–aliphatisch
- Amine–aromatisch
- Herbizide
- Ketone
- Nitroaromaten
- Phenole
- Flüchtige Stoffe
- DB-Wax
- BP20
- Rtx™-Wax
- Stabilwax™
- HP20M
- HP-Wax
- HP-INNOWax
- SUPELCOWAX™ 10
- AT™-Wax
- Nukol™
- CP Wax52CB
- SUPEROX II
- Carbowax™
- PE-WAX
- ZBWAX
Spezifikation
260/280 °C. | |
0,25 mm | |
Trace™ TR-WAX | |
Alkoholanalyse, GC für Alkohole, GC für Ketone, GC für Glykole, GC für aromatische Isomere | |
30 m | |
30 m x 0,25 mm x 0,5 µm |
0,25 mm | |
TRACE | |
G16, G20 | |
0,5 μm | |
Polar |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.