Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-Wax GC-Säulen
Artikelnummer. 10213033 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
15 m
30 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,1 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10213033
Marke: Thermo Scientific™ 260W130P
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Analysieren Sie eine Vielzahl polarer Verbindungen mit diesen hoch polaren Universal-GC-Säulen mit geringem Säulenbluten.
Analysieren Sie eine Vielzahl polarer Verbindungen mit der Thermo Scientific™ TRACE™ TR-Wax GC-Säule. Eine auf Polyethylenglykol basierende Phase eignet sich hervorragend für die Analyse aller polaren Verbindungen. Diese ist stark quervernetzt und vollständig deaktiviert und bietet so eine ausgezeichnete Peakform auch für kurzkettige Alkohole.
Für hervorragendes Leistungsverhalten
  • Polare Phase, Polyethylenglykol
  • Stark vernetzt und vollständig deaktiviert
  • Mit Lösungsmitteln waschbar
Anwendungsbereiche:
  • Ester
  • Alkohole
  • Ketone
  • Glykole
  • Aromatische Isomere
Hervorragende Qualität und Reproduzierbarkeit:
Anwendungsempfehlung:
  • Geringes Säulenbluten auch bei hohen Temperaturen
  • Große Robustheit für schwierige Trennungen
  • Zuverlässige und reproduzierbare Leistung
  • Aldehyde
  • Ätherische Öle
Alternative Anwendungen:
  • Säuren
  • Alkohole
  • Alkohole in Getränken
  • Alditolacetate (Zucker)
  • Amine–aliphatisch
  • Amine–aromatisch
  • Herbizide
  • Ketone
  • Nitroaromaten
  • Phenole
  • Flüchtige Stoffe
Ähnlich wie:
  • DB-Wax
  • BP20
  • Rtx™-Wax
  • Stabilwax™
  • HP20M
  • HP-Wax
  • HP-INNOWax
  • SUPELCOWAX™ 10
  • AT™-Wax
  • Nukol™
  • CP Wax52CB
  • SUPEROX II
  • Carbowax™
  • PE-WAX
  • ZBWAX
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Temperatur 260/280 °C.
Durchmesser (metrisch) 0.25 mm
Innendurchmesser (metrisch) 0,25 mm
Stationäre Phase Trace™ TR-WAX
USP-Typ G16, G20
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC for Esters, GC for Alcohols, GC for Ketones, GC for Glycols, GC for Aromatic Isomers
Filmdicke 0,25 μm
Länge (metrisch) 15 m
Polarität Polar
Beschreibung 15m x 0.25mm x 0.25um
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.