Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Deckel und Dichtung
Zur Verwendung mit Glasschränken bei SPE-Anwendungen für 16 Säulen
Marke: Macherey-Nagel™ 730175
356.44 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CHROMABOND™ Vakuumverteiler für die gleichzeitige Vorbereitung von bis zu 12 Proben. Der Verteiler besteht aus einem rechteckigen Glasschrank mit einem Vakuummeter und einem Deckel aus Polypropylen, der die Säulen oder Kassetten aufnehmen kann. Die austauschbaren Ventile am Deckel ermöglichen bei Bedarf eine individuelle Vakuumsteuerung für jede Festphasenextraktionssäule. Der Schrank verfügt über ein variables Gestell mit austauschbaren Trennwänden, das eine Vielzahl von Gefäßen wie Reagenzgläser, Messkolben, Szintillationsfläschchen, Autosamplerfläschchen, Kunststofffläschchen usw. aufnehmen kann. Das Vakuum in der Kammer kann mit dem Steuerventil eingestellt und auf dem Messgerät abgelesen werden.Specifications
12 Säulen | |
Deckel und Dichtung | |
Luer-Anschlüsse und Ventile | |
Je 1 |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Deckel und Dichtung > Kann verwendet werden mit:Für 12 Säulen
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction