Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-Wax GC-Säulen
Artikelnummer. 10469234 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
15 m
30 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,1 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Filmdicke unitSize
10469234 60 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
10691386 10 m 0,1 mm 0,1 μm 1 Stück
10213033 15 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10059142 15 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
10170643 30 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10642094 30 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
10315253 60 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10120983 30 m 0,25 mm 0,5 μm 1 Stück
10333993 30 m 0,32 mm 0,5 μm 1 Stück
10545475 30 m 0,53 mm 0,5 μm -
10743697 60 m 0,32 mm 0,5 μm 1 Stück
10458464 15 m 0,53 mm 1 μm 1 Stück
10512075 30 m 0,25 mm 1 μm 1 Stück
10130983 30 m 0,32 mm 1 μm 1 Stück
10796324 30 m 0,53 mm 1 μm 1 Stück
10147834 60 m 0,32 mm 1 μm 1 Stück
10712517 60 m 0,53 mm 1 μm 1 Stück
17 options
Artikelnummer. 10469234
Marke: Thermo Scientific™ 260W155P
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Analysieren Sie eine Vielzahl polarer Verbindungen mit diesen hoch polaren Universal-GC-Säulen mit geringem Säulenbluten.
Analysieren Sie eine Vielzahl polarer Verbindungen mit der Thermo Scientific™ TRACE™ TR-Wax GC-Säule. Eine auf Polyethylenglykol basierende Phase eignet sich hervorragend für die Analyse aller polaren Verbindungen. Diese ist stark quervernetzt und vollständig deaktiviert und bietet so eine ausgezeichnete Peakform auch für kurzkettige Alkohole.
Für hervorragendes Leistungsverhalten
  • Polare Phase, Polyethylenglykol
  • Hochgradig vernetzt und vollständig deaktiviert
  • Mit Lösungsmitteln waschbar
Anwendungen:
  • Ester
  • Alkohole
  • Ketone
  • Glykole
  • Aromatische Isomere
Ausgezeichnete Qualität und Reproduzierbarkeit:
Empfohlene Verwendung:
  • Geringes Säulenbluten auch bei hohen Temperaturen
  • Große Robustheit ermöglicht auch schwierige Trennungen
  • Zuverlässige und reproduzierbare Leistung
  • Aldehyde
  • Ätherische Öle
Alternative Anwendungen:
  • Säuren
  • Alkohole
  • Alkohole in Getränken
  • Alditolacetate (Zucker)
  • Amine – aliphatisch
  • Amine – aromatisch
  • Herbizide
  • Ketone
  • Nitroaromaten
  • Phenole
  • Flüchtige Stoffe
Ähnlich:
  • DB-Wax
  • BP20
  • Rtx™-Wax
  • Stabilwax™
  • HP20M
  • HP-Wax
  • HP-INNOWax
  • SUPELCOWAX™ 10
  • AT™-Wax
  • Nukol™
  • CP Wax52CB
  • SUPEROX II
  • Carbowax™
  • PE-WAX
  • ZBWAX
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Temperatur 260/280 °C.
Durchmesser (metrisch) 0,32 mm
Innendurchmesser (metrisch) 0,32 mm
Produktlinie TRACE
Stationäre Phase Trace™ TR-WAX
USP-Typ G16, G20
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC für Ester, GC für Alkohole, GC für Ketone, GC für Glykole, GC für aromatische Isomere
Filmdicke 0,25 μm
Länge (metrisch) 60 m
Polarität Polar
Beschreibung 60 m x 0,32 mm x 0,25 µm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.