Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5 GC-Säulen
Ausgezeichnete Säulen für die Anfangsphase der Methodenentwicklung, geeignet für die meisten erforderlichen Trennungen.
Marke: Thermo Scientific™ 260E309P
Beschreibung
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5 GC-Säulen sind ausgezeichnete Säulen für die Anfangsphase der Methodenentwicklung und eignen sich für die meisten erforderlichen Trennungen.
- Unpolare Phase, 5 % Phenylmethylpolysiloxan
- Hohe Betriebstemperatur und extrem geringes Säulenbluten
- Wird in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet
- Ähnlich: DB-5, BP5, Rtx-5, HP-5, Ultra-2, PTE-5, SPB5, MDN-5, CP-Sil 8CB, SPB-5, AT-5, ZB-5, 007-2(MPS-5), SE-52, SE-54
Empfohlen für:
- Alkohole
- Freie Fettsäuren
- Aromate
- Geschmacksstoffe
- Pestizide geringer Polarität
Spezifikation
320/340 °C | |
0.32 mm | |
G27, G36 | |
1 μm | |
Nichtpolar |
0.32 mm | |
Trace™ TR-5 | |
GC/MS for Alcohols, GC/MS for Free Fatty Acids, GC/MS for Aromatics, GC/MS for Flavors, GC/MS for Low Polarity Pesticides | |
60 m | |
60m x 0.32mm x 1um |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.