Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5 GC-Säulen
Artikelnummer. 10096004 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 m
15 m
15 m
30 m
30 m
60 m
60 m
7 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 µm
5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10096004
Marke: Thermo Scientific™ 260E297P
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ausgezeichnete Säulen für die Anfangsphase der Methodenentwicklung, geeignet für die meisten erforderlichen Trennungen.
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5 GC-Säulen sind ausgezeichnete Säulen für die Anfangsphase der Methodenentwicklung und eignen sich für die meisten erforderlichen Trennungen.
  • Unpolare Phase, 5 % Phenylmethylpolysiloxan
  • Hohe Betriebstemperatur und extrem geringes Säulenbluten
  • Wird in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet
  • Ähnlich: DB-5, BP5, Rtx-5, HP-5, Ultra-2, PTE-5, SPB5, MDN-5, CP-Sil 8CB, SPB-5, AT-5, ZB-5, 007-2(MPS-5), SE-52, SE-54
Empfohlen für:
  • Alkohole
  • Freie Fettsäuren
  • Aromate
  • Geschmacksstoffe
  • Pestizide geringer Polarität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Temperatur 320/340 °C
Durchmesser (metrisch) 0,32 mm
Innendurchmesser (metrisch) 0,32 mm
Produktlinie TRACE
Stationäre Phase Trace™ TR-5
USP-Typ G27, G36
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC/MS für Alkohole, GC/MS für freie Fettsäuren, GC/MS für Aromaten, GC/MS für Aromen, GC/MS für Pestizide mit geringer Polarität
Filmdicke 1 μm
Länge (metrisch) 30 m
Polarität Nichtpolar
Beschreibung 30 m x 0,32 mm x 1 µm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.