Learn More
Fisherbrand™ Spezialplattform
Die Fisherbrand™ Spezialplattform ist für die Verwendung mit einem Schüttler konzipiert.
Marke:  Fisherbrand™ H1000-P-250
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16353246
  • 498.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Rutschfest
  • Gummibeschichtete Oberfläche
  • Zur Verwendung mit einem Schüttler
Spezifikation
Spezifikation
8 x 250 ml-Kolben
Aluminium, Edelstahl
8
Spezialplattform
Mini-Schüttelinkubator
Name des Produkts
Fisherbrand™ Spezialplattform > Fassungsvermögen: 8 x 250 ml