Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5 GC-Säulen
Artikelnummer. 10516765 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 m
15 m
15 m
30 m
30 m
60 m
60 m
7 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 µm
5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10516765
Marke: Thermo Scientific™ 260E286P
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Ausgezeichnete Säulen für die Anfangsphase der Methodenentwicklung, geeignet für die meisten erforderlichen Trennungen.
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5 GC-Säulen sind ausgezeichnete Säulen für die Anfangsphase der Methodenentwicklung und eignen sich für die meisten erforderlichen Trennungen.
  • Unpolare Phase, 5 % Phenylmethylpolysiloxan
  • Hohe Betriebstemperatur und extrem geringes Säulenbluten
  • Wird in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet
  • Ähnlich: DB-5, BP5, Rtx-5, HP-5, Ultra-2, PTE-5, SPB5, MDN-5, CP-Sil 8CB, SPB-5, AT-5, ZB-5, 007-2(MPS-5), SE-52, SE-54
Empfohlen für:
  • Alkohole
  • Freie Fettsäuren
  • Aromate
  • Geschmacksstoffe
  • Pestizide geringer Polarität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Temperatur 320/340 °C
Durchmesser (metrisch) 0.53 mm
Innendurchmesser (metrisch) 0,53 mm
Stationäre Phase Trace™ TR-5
USP-Typ G27, G36
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC/MS for Alcohols, GC/MS for Free Fatty Acids, GC/MS for Aromatics, GC/MS for Flavors, GC/MS for Low Polarity Pesticides
Filmdicke 1 μm
Länge (metrisch) 15 m
Polarität Nichtpolar
Beschreibung 15m x 0.53mm x 1um
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.