Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ GC-Säulen für Rauschgifte
Leistungsstarke, Analyse gängiger Rauschgifte mit hoher Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit mithilfe dieser GC-Säulen.
Marke: Thermo Scientific™ 26AC497P
Beschreibung
Leistungsstarke Analyse von Amphetaminen, Codein und Morphin mit hoher Reproduzierbarkeit mithilfe der Thermo Scientific™ TRACE™ GC-Säulen für Rauschgifte.
Speziell auf die Analyse von Rauschgiften ausgelegt:- TRACE TR-DoA 5MS: Häufig verwendet zur Analyse und Bestimmung einer Vielzahl toxikologischer Zielverbindungen, darunter Amphetamine, Codein und Morphin
- TRACE TR-DoA 35MS: Aufgrund der höheren Polarität optimal zur Bestimmung von Carboxy-THC geeignet, sodass die Säule die ideale Wahl für die Verwendung in Drogentestlaboratorien zur Bestimmung von THC ist
- Geringes Säulenbluten auch bei hohen Temperaturen
- Große Robustheit ermöglicht auch schwierige Trennungen
- Zuverlässige und reproduzierbare Leistung
Spezifikation
360/370 °C | |
0,2 mm | |
Trace™ TR-DoA 35 MS | |
GC/MS für Amphetamine, Codein und Morphin | |
15 m |
0,2 mm | |
TRACE | |
G42 | |
0,33 µm |