Learn More
DWK Life Sciences Silikon-Dichtung, VMQ, mit aufvulkanisierter PTFE-Stulpe
Die Silikondichtung dient zum Abdichten und Fixieren von Gewinderohren mit entschpenden Gewindekappen.
Marke: DWK Life Sciences 292370806
75.39 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Silikondichtung passend zum Schraubverbindungsstück weist ein gutes Abdichtungsverhalten auf. Aufgrund der PTFE Schicht auf einer Seite der Dichtung ist eine gewisse Inertheit des Materials gegeben. Die enthaltene Lochbohrung ermölicht ein Einbringen von Glasstäben, Oliven, Schläuchen u.ä.- Mit aufvulkanisierter PTFE-Stulpe
Spezifikation
7,5 bis 9,0 mm | |
GL 25 | |
Passt für Schlauch-Innendurchmesser:7,5 bis 9,0 mm | |
Silikon (VMQ) |
Abdichtung; Anschluss von Glasröhrchen; geeignet für PBT-Schraubverschluss mit Öffnung | |
10 St./Packung | |
22 mm |