Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Kältefalle mit Kondensatablass
Kühlfalle für die direkte Befüllung von Kühlmitteln
Marke:  Lenz Laborglasintrumente™ 05355558
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10365831
  • 700.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit Absperrhahn (mit Rückhaltevorrichtung)
  • Für Kondensatablass
  • Geringer Kühlmittelverbrauch durch doppelwandige Ausführung
  • Geräteanschluss: Buchse NS29/32
  • Anschluss Vakuumpumpe: Konus NS29/32
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
DURAN Schläuche
Ventil-Absperrhahn (mit Haltevorrichtung) für Kondensatablass
500 mL
Kühlmittel
1
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente™ Kältefalle mit Kondensatablass > Fassungsvermögen (metrisch)500 mL