missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph Instruments Titramax Schüttler

Die kompakte und platzsparende Einheit Titramax 100 mit einer Lastkapazität von 2 kg und Platz für 4 Mikrotiterplatten eignet sich optimal für den Einsatz in Laboren für Wissenschaft und Forschung sowie anderen Laboren.

Marke:  Heidolph Instruments 544-11200-00

1091.81 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Artikelnummer. 10324441

  • 1660.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 01-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Titramax 100 ist ein kompaktes und platzsparendes Gerät, das Mengen bis zu 2 kg aufnimmt und Platz für 4 Mikrotiterplatten bietet
  • Der 1.5 mm-Schüttelorbit ermöglicht ausgezeichnete Mischergebnisse auch für kleine Probenvolumen
  • Einstellen und kontinuierliches Anpassen der variablen Drehzahl mit dem analogen Reglerknopf von 150 bis 1,350 U/min
  • Eine analoge Zeitsteuerung ermöglicht den unbeaufsichtigten Betrieb und kann auf Zeiten zwischen 1 und 120 Minuten eingestellt werden
  • Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, ertönt ein akustischer Alarm und der Betrieb wird angehalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

1.5 mm
150 bis 1.350 t/min
0 bis 50 °C
4.4 lb.
220 x 220 mm
12.1 lb.
Titramax 100
2 kg
230 V, 50 Hz, 15 W
4 Microtiter Plates
32°F to 122°F
245 x 310 x 125 mm
5,5 kg
0 bis 120 min oder Dauerbetrieb
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Heidolph Instruments Titramax Schüttler > Zeitschaltuhr 0 bis 120 min/Dauerbetrieb

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt