Learn More
Ohaus™ Feuchtebestimmer MB25
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
:
Metrische Kapazität: 110 g
Beschreibung
- Großes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung.
- Standard RS232-Anschluss
- Netzkabel im Lieferumfang enthalten
- 110 G Kapazität
- Messwertanzeige von 0.005 g/0.05 %
- Halogen-Heizung
- Gehäuse aus ABS, Waagschalenträger und -griff aus Metall, Abdeckung
- 3A bschaltkriterien (manuell, zeitgesteuert oder automatisch), 1 Standardheizprofil, 50° bis 160° C Heizbereich (5°C-Stufen)
Spezifikation
Spezifikation
| Modell | MB25 |
| Material | Gehäuse aus ABS, Waagschalenträger und -griff aus Metall |
| Abmessungen (L x B x H) | 280,00 x 165,00 x 127,000 mm |
| Displaytyp | Digital-LCD |
| Anschlusstyp | RS232 (im Lieferumfang enthalten) |
| Tiefe (metrisch) | 280,00 mm |
| Beschreibung | Feuchtebestimmer, MB25 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | In einem Vertragslabor, Abwasserbehandlungsanlage |
| Höhe (angloamerikanisch) | 5,00 in. |
| Höhe (metrisch) | 127,000 mm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Partager une correction de contenu