Learn More
Thermo Scientific™ Digitale Mikrotiterplattenschüttler
Präzises und effizientes Mischen von Proben
Marke: Thermo Scientific™ 88882006
653.55 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24069" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: Standardpackung mit einer Standardplattform mit 6 montierten Klammern 88882115 (Größe für 4 Mikrotiterplatten)
Beschreibung
Stabiles und präzises Schütteln von Mikrotiterplatten mit Plattform in Standardausführung und Übergröße zum Schütteln von maximal sechs Mikrotiterplatten in einem Durchlauf.
- Digitale Anzeige von Drehzahl und Zeit
- Drehzahlbereich: 150–1200 U/min
- Präzise Drehzahlregelung:
- ±1 % der eingestellten Drehzahl bis 299 U/min
- ±2 % 300 bis 1.200 U/min
- Schüttelamplitude: 2,5 mm
- Max. Beladung bis 4 kg
- Zeitschaltbereich: bis zu 99 h 59 min
- Optionale große Plattform für 6 Mikrotiterplatten
- Optionale Röhrchengestelle für Röhrchen mit 1,5, 15 oder 50 ml Volumen
Serviceplan
Standardgarantie von Thermo, Reparaturservice und kostenlose Ersatzteile innerhalb der Garantie
Zertifizierungen
cCSAus, CE, RoHS
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
2,5 mm | |
1 U/min | |
100/240 V | |
5 bis 40 °C | |
Digitaler Mikrotiterplattenschüttler | |
EU-, UK-, CN-Stecker | |
50/60 Hz | |
383 x 260 x 145 mm (15,1 x 10,2 x 5,7 in.) | |
487 x 387 x 264 mm (19,2 x 15,2 x 10,4 in.) | |
275 mm | |
235 mm | |
15 kg/33 lb. | |
12,8 kg | |
Digitaler Mikrotiterplattenschüttler | |
Taumelschüttler, Rotator, Mischer | |
Tablett |
1 kg bei 1200 rpm, 4 kg bei 400 rpm | |
150 bis 1.200 U/min | |
230 V | |
72 VA | |
cCSAus, CE, RoHS | |
41 bis 104 °F | |
Plattform aus Edelstahl | |
275 x 235 mm (10,8 x 9,3 in.) | |
10,8 in. | |
9,3 in. | |
33 lb. | |
28,2 lb. | |
LED | |
LED | |
20 bis 80 % | |
1 min bis 99 h 59 min |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Exklusive Sonderangebote für Geräte und Instrumente
Nutzen Sie unser zeitlich begrenztes Angebot an hochwertigen Geräten und Instrumenten, um Ihre Forschungs- und Laborkapazitäten zu verbessern.Aktionscode: 24069Gültig bis zum: 2025-06-30
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.