Learn More
SCAT Gewindeadapter, PP
SCAT Safety Caps und SCAT Safety Waste Caps sind in vielen Gewindegrößen erhältlich. Wenn das richtige Gewinde für Ihren Behälter immer noch nicht verfügbar ist, verwenden Sie einfach den passenden Adapter.
Marke: SCAT 107095
51.90 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
SCAT Gewindeadapter sind ideal für den Anschluss von Sicherheitskappen, Sicherheitsabfallkappen, Trichtern, Kanistern oder anderen Entsorgungs- und Versorgungseinheiten geeignet.Spezifikation
S51 (f) auf S55 (m) | |
Farblos | |
Polypropylen | |
Gewindeadapter |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SCAT Gewindeadapter, PP > Gewinde 1: S51 (F), Gewinde 2: S55 (M)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur