Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Dx Virus
Artikelnummer. 11992382
Artikelnummer. 11992382
Marke: Macherey-Nagel™ 740895.50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CE-IVD-gekennzeichnetes Mini-Spin-Kit zur Isolierung viraler RNA und DNA
Enthält Dx-Virus-Säulen mit Entnahmeröhrchen, Lyse-Röhrchen (1.5 ml), Entnahmeröhrchen (2 ml), Elutionsröhrchen (1.5 ml), Puffern, Proteinase K, Träger-RNA 50 Vorbereitungen Macherey-Nagel
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 18°bis 25 °C
Format Mini-Prep
Probentyp Plasma, Serum
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isolierung viraler Nukleinsäuren
Anzahl Reaktionen 50 Aufreinigungen
Probenvolumen 150 l
Größe 100 bp ca. 50 kbp
Ziel Virale RNA und DNA
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.