Learn More
Karl Hecht™ Entsorgungsbehälter für scharfe Gegenstände
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1,8 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Aus Polypropylen
- Die UN-Prüfung umfasst Emissionsprüfung, GS-Prüfung, Genehmigung für den Transport von infektiösen Abfällen, Füllmarke und Abdeckung mit integriertem Verschluss
- In gelber und roter Farbe
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1,8 l |
| Farbe | Gelb/rot |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur sicheren Entsorgung gebrauchter Nadeln und spitzer klinischer Abfälle gemäß UN-Vorschriften. |