Learn More
MP Biomedicals™ Humanserum: Normalserum
Hepatitis-assoziiertes Antigen (HBsAG)-frei, HIV-frei
Marke:  MP Biomedicals™ 092930149
258.25 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11475045
  • 422.00 € / 100 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
US-Vorschriften
-20 °C
Flüssig
100 ml
0,1 μm Filtration
Medienkomponente für zellfreies Virus-, Liposombindungsassay, Vorbereitung von Spermien
Nein
7 bis 8
Goldbraun
Human
Humanserum
Steril
1 EU/ml
≤ 26 mg/dl
263 bis 323 mOsm/kg
5,5 bis 7,5 g/dl
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Humanserum: Normalserum > 100 ml