Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Star A und Versa Star™ Elektrodenhalter
Sorgen Sie für bessere Tests durch bessere Konstruktion – mit dem Thermo Scientific™ Orion™ Star A und Versa Star™ Elektrodenhalter.
Marke: Thermo Scientific™ STARA-ELHD
Beschreibung
Sorgen Sie für bessere Tests durch bessere Konstruktion – mit dem Thermo Scientific™ Orion™ Star A und Versa Star™ Elektrodenhalter.
Der Orion Star A und Versa Star Elektrodenhalter-Kopf hat erkennbare Schlitze und bietet folgende Vorteile:
- Einstellbare Sondenhöhen reduzieren die zum Testen erforderliche Probenmenge
- Einfache Entfernung aus Klemmen ermöglicht eine einfachere Wartung der Elektroden und spart Zeit
- Die 20°-Winkelposition für gassensitive ISEs erleichtert für genaue Messwerte die Vermeidung von Luftblasen auf dem Sensor
- Spezieller Rühreranschluss für Orion Star Rührsonde hilft beim schnellen und einfachen Mischen von Proben
- Fester Schlitz an der Vorderseite funktioniert mit ATC-Sonden (mit dem mitgelieferten Adapter) oder sonstigen 12 mm-Durchmesser-Sonden
Zur Aktualisierung vorhandener Stative mit Ausschwingarm (090043) oder als Ersatz-Elektrodenkopf für den Orion Star A und Versa Star Elektrodenarm und -halter (STARA-BEA).
Inhalt:
Neu konstruierter Elektrodenhalter-Kopf, ATC-Sondenadapter und RDO-Sondenhalterung
Erforderlich:
Elektrodenarm und Basis (am Messgerät oder separat)
Spezifikation
Orion Elektrodenhalter-Kopf mit ATC-Sondenadapter und RDO-Sondenhalterung | |
Elektrodenstativ/Halterung | |
Neu gestalteter Elektrodenhalter für bis zu sechs Elektroden und Sensoren (Ständer und Basis separat erhältlich) |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.