Learn More
Sonoco™ ThermoSafe PolarPack™ Standard
PolarPack Kältemittel bieten thermische Lösungen für temperaturkritische Pakete während des Transports. Unsere Kältemittel sind in einer Vielzahl von Ausführungen und Größen erhältlich und bieten zuverlässigen Temperaturschutz für eine Vielzahl von temperaturempfindlichen Produkten und Paketen.
34.09 € - 846.00 €
Spezifikation
Gefrierpunkt 0 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Material Dimensions (LxWxH) Gewicht (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Material Dimensions (LxWxH) Gewicht (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12201382
Unterlagen ansehen
Sonoco™
THV245025F
Polyethylen 6 x 5.5 x 1 Zoll 12 oz. N/A N/A N/A
13089332
Unterlagen ansehen
Sonoco™
PP12
Polyethylen 6 x 5.5 x 1 Zoll 12 oz.
56.00 €
48 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13099332
Unterlagen ansehen
Sonoco™
PP16
Polyethylen-Folie 6,5 x 5,5 x 1 Zoll 16 oz.
50.05 €
36 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16383356
Unterlagen ansehen
Sonoco™
PP20IN24BL
Polyethylen 8 x 5.5 x 1.25 in. 20 oz. N/A N/A N/A
17663585
Unterlagen ansehen
Sonoco™
PP20IN24BL
Polyethylen 8 x 5.5 x 1.25 in. 20 oz.
138.00 €
24 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
13009342
Unterlagen ansehen
Sonoco™
PP24
Polyethylen 8 x 5,5 x 1,25 Zoll 24 oz.
41.00 €
24 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12201362
Unterlagen ansehen
Sonoco™
THV245015Y
Polyethylen-Folie 5.5 x 3.5 x 0.75 in. 6 oz. N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
Sie sind in einem breiten Formenspektrum und einer Vielzahl an Größen erhältlich und so gestaltet, dass sie einen zuverlässigen Temperaturschutz für eine große Auswahl von Produkten und Paketen liefern.
  • Eine kostengünstige Alternative zu nassem Eis
  • Eingeschlossen in eine langlebige Polyethylen-Folie mit einer Stärke von 4,1 mil
  • Liefert zuverlässige nicht-mechanische Kühlung für den sicheren Transport von Lebensmitteln, Pharmazeutika und anderen medizinischen Produkten
Spezifikation
Spezifikation
0 °C
Name des Produkts
Sonoco™ ThermoSafe PolarPack™ Standard