Learn More
Sonoco™ ThermoSafe PolarPack™ Standard
Click to view available options
Dimensions (LxWxH):
5,5 x 3,5 x 0,75 in.
6,5 x 5,5 x 1 Zoll
6 x 5.5 x 1 Zoll
8 x 5,5 x 1,25 Zoll
8 x 5,5 x 1,25 in.
Gewicht (angloamerikanisch):
6 oz.
12 oz.
16 oz.
20 oz.
24 oz.
Material:
Polyethylen
Polyethylen-Folie
Packungsgröße:
24 Stück
36 Stück
48 Stück
768 Stück
96 Stück
Beschreibung
- Thermische Lösungen für temperaturkritische Pakete während des Transports
- Das Gel vollzieht bei 0 °C einen Phasenwechsel.
- Kühlmittel vor dem Versand im Tiefkühlgerät konditionieren.
- Kühlung von Lebensmitteln, Pharmazeutika und medizinischen Produkten für den Transport.
- Für gefrorene oder gekühlte Sendungen.
- Alternative zu Nasseis.
- Erhältlich in mehreren Größen
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 768/Pk. |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 20 oz. |
| Dimensions (LxWxH) | 8 x 5,5 x 1,25 in. |
| Material | Polyethylen |
| Gefrierpunkt | 0 °C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Pakete mit kritischer Transporttemperatur während des Versands |