Learn More
Sonoco™ ThermoSafe PolarPack™ Standard
Artikelnummer. 13099332
Encompass
Click to view available options
Dimensions (LxWxH):
5,5 x 3,5 x 0,75 in.
6,5 x 5,5 x 1 Zoll
6 x 5.5 x 1 Zoll
8 x 5,5 x 1,25 Zoll
8 x 5,5 x 1,25 in.
Gewicht (angloamerikanisch):
6 oz.
12 oz.
16 oz.
20 oz.
24 oz.
Material:
Polyethylen
Polyethylen-Folie
Packungsgröße:
24 Stück
36 Stück
48 Stück
768 Stück
96 Stück
Artikelnummer. 13099332
Marke: Sonoco™ 03600102
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
PolarPack Kältemittel bieten thermische Lösungen für temperaturkritische Pakete während des Transports. Unsere Kältemittel sind in einer Vielzahl von Ausführungen und Größen erhältlich und bieten zuverlässigen Temperaturschutz für eine Vielzahl von temperaturempfindlichen Produkten und Paketen.
Sie sind in einem breiten Formenspektrum und einer Vielzahl an Größen erhältlich und so gestaltet, dass sie einen zuverlässigen Temperaturschutz für eine große Auswahl von Produkten und Paketen liefern.
  • Eine kostengünstige Alternative zu nassem Eis
  • Eingeschlossen in eine langlebige Polyethylen-Folie mit einer Stärke von 4,1 mil
  • Liefert zuverlässige nicht-mechanische Kühlung für den sicheren Transport von Lebensmitteln, Pharmazeutika und anderen medizinischen Produkten
Spezifikation
Menge 16 oz.
Außenlänge (angloamerikanisch) 6,5 Zoll
Außenbreite (angloamerikanisch) 5,5 Zoll
Außenhöhe (angloamerikanisch) 1 Zoll
Gewicht (angloamerikanisch) 16 oz.
Dimensions (LxWxH) 6,5 x 5,5 x 1 Zoll
Material Polyethylen-Folie
Gefrierpunkt 0 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Pakete mit kritischer Transporttemperatur während des Versands
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.