Learn More
Sonoco™ ThermoSafe PolarPack™ Standard
Artikelnummer. 17663585
Click to view available options
Dimensions (LxWxH):
5,5 x 3,5 x 0,75 in.
6,5 x 5,5 x 1 Zoll
6 x 5.5 x 1 Zoll
8 x 5,5 x 1,25 Zoll
8 x 5,5 x 1,25 in.
Gewicht (angloamerikanisch):
6 oz.
12 oz.
16 oz.
20 oz.
24 oz.
Material:
Polyethylen
Polyethylen-Folie
missing translation for 'unitSize'
24 Stück
36 Stück
48 Stück
768 Stück
96 Stück
Product Code. 17663585
missing translation for 'mfr': Sonoco™ PP20IN24BL
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
PolarPack Kältemittel bieten thermische Lösungen für temperaturkritische Pakete während des Transports. Unsere Kältemittel sind in einer Vielzahl von Ausführungen und Größen erhältlich und bieten zuverlässigen Temperaturschutz für eine Vielzahl von temperaturempfindlichen Produkten und Paketen.
  • Thermische Lösungen für temperaturkritische Pakete während des Transports
  • Das Gel vollzieht bei 0 °C einen Phasenwechsel.
  • Kühlmittel vor dem Versand im Tiefkühlgerät konditionieren.
  • Kühlung von Lebensmitteln, Pharmazeutika und medizinischen Produkten für den Transport. 
  • Für gefrorene oder gekühlte Sendungen.
  • Alternative zu Nasseis.
  • Erhältlich in mehreren Größen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Menge 768/Pk.
Gewicht (angloamerikanisch) 20 oz.
Dimensions (LxWxH) 8 x 5,5 x 1,25 in.
Material Polyethylen
Gefrierpunkt 0 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Pakete mit kritischer Transporttemperatur während des Versands