Learn More
Produktcode | Marke | Produkttyp | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12898280
|
Epredia™
6754002 |
Objektträger-Klemme | Weiß |
244.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
12617916
|
Epredia™
6754003 |
Färbebehälter für Einzelstationen |
123.00 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||||
12627916
|
Epredia™
6754004 |
Färbebehälter für Doppelstationen | N/A | N/A | N/A | ||||||
12647916
|
Epredia™
6754006 |
Objektträger-Klemme | Blue | N/A | N/A | N/A | |||||
12637916
|
Epredia™
6754005 |
Objektträger-Klemme | Rosa | N/A | N/A | N/A | |||||
12657916
|
Epredia™
6754007 |
Objektträger-Klemme | Gelb | N/A | N/A | N/A | |||||
12667916
|
Epredia™
6754008 |
Objektträger-Klemme | Grün | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
Zuverlässige und wirtschaftliche Methode zur Automatisierung der Färbung; alle Einheiten enthalten ein Förderband, um konsistent gefärbte Objektträger vorzubereiten
- Durch minimalen Platzbedarf passt er auf die meisten Kryostate und ermöglicht flüssiges Arbeiten beim Gefrierschneiden
- Zur Ausstattung gehören 14 Färbestationen (je 20 Sekunden), fließendes Wasser und ein Sammeltank mit einer Kapazität von 13 Objektträgern
- Die Färbezeit liegt unter fünf Minuten
- Kann auch für die Handfärbung verwendet werden, wenn die Situation dies erfordert
- Die Farbe der Objektträger-Clips entspricht den farbigen Objektträgern und den farbigen Epredia™ Cryochrome™-Einbettmedien für Gefrierschnitte
Physikalische Daten
- Abmessungen (T x B x H): 15.9 x 64 x 27 cm (6.25 x 25 x 18.4 in.)
- Lichte Höhe: 24.8 cm (9.75 in.)
- Gewicht: 16.3 lb (7.3 kg)
- Stromversorgung: 110-120 VAC,60 Hz, Maximum 2.0 A;220-240 VAC,50/60 Hz, Maximum 1.0 A
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Epredia™ Linistat™ Linear Stainer