Learn More
Epredia™ Linistat™ Linear Stainer
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Färbebehälter für Doppelstationen
Färbebehälter für Einzelstationen
Objektträger-Klemme
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
25 Stück
5 Stück
Farbe:
Blue
Gelb
Grün
Rosa
Weiß
Beschreibung
Beinhaltet
Färbebehälter mit einer Station; Färbebehälter mit zwei Stationen; Objektträger-Klemmen; Spülwasserschlauchkit
Zuverlässige und wirtschaftliche Methode zur Automatisierung der Färbung; alle Einheiten enthalten ein Förderband, um konsistent gefärbte Objektträger vorzubereiten
- Durch minimalen Platzbedarf passt er auf die meisten Kryostate und ermöglicht flüssiges Arbeiten beim Gefrierschneiden
- Zur Ausstattung gehören 14 Färbestationen (je 20 Sekunden), fließendes Wasser und ein Sammeltank mit einer Kapazität von 13 Objektträgern
- Die Färbezeit liegt unter fünf Minuten
- Kann auch für die Handfärbung verwendet werden, wenn die Situation dies erfordert
- Die Farbe der Objektträger-Clips entspricht den farbigen Objektträgern und den farbigen Epredia Cryochrome™-Einbettmedien für Gefrierschnitte
Physikalische Daten
- Abmessungen (T x B x H): 15,9 x 64 x 27cm (6,25 x 25 x 18,4 in.)
- Lichte Höhe: 24,8 cm (9,75 Zoll)
- Gewicht: 7,3 kg (16,3 lb.)
- Stromversorgung: 110 bis 120 V Wechselstrom, 60 Hz, maximal 2,0 A; 220 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz, Max. 1,0 A
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Färbebehälter für Einzelstationen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Linistat™ Linear Stainer |
| Enthält | Gleitclips, Schlauchkit für Spülwasser |