Learn More
Epredia™ Linistat™ Linear Stainer
Die Kompaktlösung für HE-Gefrierschnittprotokolle
Marke:  Epredia™ 6754006
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12647916
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beinhaltet: Färbebehälter mit einer Station; Färbebehälter mit zwei Stationen; Objektträger-Klemmen; Spülwasserschlauchkit
Beschreibung
Beschreibung
Zuverlässige und wirtschaftliche Methode zur Automatisierung der Färbung; alle Einheiten enthalten ein Förderband, um konsistent gefärbte Objektträger vorzubereiten
  • Durch minimalen Platzbedarf passt er auf die meisten Kryostate und ermöglicht flüssiges Arbeiten beim Gefrierschneiden
  • Zur Ausstattung gehören 14 Färbestationen (je 20 Sekunden), fließendes Wasser und ein Sammeltank mit einer Kapazität von 13 Objektträgern
  • Die Färbezeit liegt unter fünf Minuten
  • Kann auch für die Handfärbung verwendet werden, wenn die Situation dies erfordert
  • Die Farbe der Objektträger-Clips entspricht den farbigen Objektträgern und den farbigen Epredia Cryochrome™-Einbettmedien für Gefrierschnitte
Physikalische Daten
  • Abmessungen (T x B x H): 15,9 x 64 x 27cm (6,25 x 25 x 18,4 in.)
  • Lichte Höhe: 24,8 cm (9,75 Zoll)
  • Gewicht: 7,3 kg (16,3 lb.)
  • Stromversorgung: 110 bis 120 V Wechselstrom, 60 Hz, maximal 2,0 A; 220 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz, Max. 1,0 A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Objektträger-Klemme
Blue
Linistat™ Linear Stainer
Name des Produkts
Epredia™ Linistat™ Linear Stainer > Slide Clip; Blau