Learn More
Epredia™ Linistat™ Linear Stainer
Artikelnummer. 12898280 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Färbebehälter für Doppelstationen
Färbebehälter für Einzelstationen
Objektträger-Klemme
Farbe:
Blue
Gelb
Grün
Rosa
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
25 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 12898280
Marke: Epredia™ 6754002
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beinhaltet
Färbebehälter mit einer Station; Färbebehälter mit zwei Stationen; Objektträger-Klemmen; Spülwasserschlauchkit
Die Kompaktlösung für HE-Gefrierschnittprotokolle
Zuverlässige und wirtschaftliche Methode zur Automatisierung der Färbung; alle Einheiten enthalten ein Förderband, um konsistent gefärbte Objektträger vorzubereiten
  • Durch minimalen Platzbedarf passt er auf die meisten Kryostate und ermöglicht flüssiges Arbeiten beim Gefrierschneiden
  • Zur Ausstattung gehören 14 Färbestationen (je 20 Sekunden), fließendes Wasser und ein Sammeltank mit einer Kapazität von 13 Objektträgern
  • Die Färbezeit liegt unter fünf Minuten
  • Kann auch für die Handfärbung verwendet werden, wenn die Situation dies erfordert
  • Die Farbe der Objektträger-Clips entspricht den farbigen Objektträgern und den farbigen Epredia Cryochrome™-Einbettmedien für Gefrierschnitte
Physikalische Daten
  • Abmessungen (T x B x H): 15,9 x 64 x 27cm (6,25 x 25 x 18,4 in.)
  • Lichte Höhe: 24,8 cm (9,75 Zoll)
  • Gewicht: 7,3 kg (16,3 lb.)
  • Stromversorgung: 110 bis 120 V Wechselstrom, 60 Hz, maximal 2,0 A; 220 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz, Max. 1,0 A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Objektträger-Klemme
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Geräte) Linistat™ Linear Stainer