Learn More
Epredia™ Linistat™ Linear Stainer
Artikelnummer. 12637916 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Färbebehälter für Doppelstationen
Färbebehälter für Einzelstationen
Objektträger-Klemme
Farbe:
Blue
Gelb
Grün
Rosa
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
25 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 12637916
Marke: Epredia™ 6754005
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Färbebehälter mit einer Station; Färbebehälter mit zwei Stationen; Objektträger-Klemmen; Spülwasserschlauchkit
Die Kompaktlösung für HE-Gefrierschnittprotokolle
Zuverlässige und wirtschaftliche Methode zur Automatisierung der Färbung; alle Einheiten enthalten ein Förderband, um konsistent gefärbte Objektträger vorzubereiten
  • Durch minimalen Platzbedarf passt er auf die meisten Kryostate und ermöglicht flüssiges Arbeiten beim Gefrierschneiden
  • Zur Ausstattung gehören 14 Färbestationen (je 20 Sekunden), fließendes Wasser und ein Sammeltank mit einer Kapazität von 13 Objektträgern
  • Die Färbezeit liegt unter fünf Minuten
  • Kann auch für die Handfärbung verwendet werden, wenn die Situation dies erfordert
  • Die Farbe der Objektträger-Clips entspricht den farbigen Objektträgern und den farbigen Epredia Cryochrome™-Einbettmedien für Gefrierschnitte
Physikalische Daten
  • Abmessungen (T x B x H): 15,9 x 64 x 27cm (6,25 x 25 x 18,4 in.)
  • Lichte Höhe: 24,8 cm (9,75 Zoll)
  • Gewicht: 7,3 kg (16,3 lb.)
  • Stromversorgung: 110 bis 120 V Wechselstrom, 60 Hz, maximal 2,0 A; 220 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz, Max. 1,0 A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Objektträger-Klemme
Farbe Rosa
Zur Verwendung mit (Geräte) Linistat™ Linear Stainer