Learn More
Macherey-Nagel™ EC HPLC-Trennsäule EC 125/4 NUCLEOSIL 100-5 C18 AB, L=125 mm, ID: 4 mm
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 25 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Macherey-Nagel™ 720935.40
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Analysesäule | |
Ja | |
5800 psi (400 bar) | |
1 bis 9 | |
350 m²/g | |
Gehäuse L1 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
4 mm | |
125 mm | |
5 μm | |
100 Å | |
60 °C | |
C18 AB | |
25% | |
Ja | |
Säule |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ EC HPLC-Trennsäule EC 125/4 NUCLEOSIL 100-5 C18 AB, L=125 mm, ID: 4 mm > ID.: 4 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur