Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ C8 HPLC-Säulen, 5 μm Partikelgröße
Große Oberfläche mit hoch gebundener und sehr gleichmäßiger Phasenabdeckung
Marke:  Thermo Scientific™ 70205-124030
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11522981
  • 834.18 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Große Oberfläche mit hoch gebundenem und sehr gleichmäßigem Phasenbelag
  • Thermo Scientific Chemie an 100 Å Silika
Bestellinformation
Weitere Säulengrößen lieferbar, einschließlich präparativer Säulen. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Octyl
5 μm
125 mm
5 μm
100 Å
Phasenabdeckung mit hoher Bindung
C8
Silika
Umkehrphase
Umkehrphase
4 mm
LC/MS-Trennung
Kugelförmig
2 bis 9
310 m²/g
L7
Beta
12 %
Ja
Säule
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ BetaSil™ C8 HPLC-Säulen, 5 μm Partikelgröße > Partikelgröße: 5 μm; 125 x 4,0 mm (L x ID)