Learn More
Texwipe™ Sterile TechniSat™ Vorgetränkte Wischtücher
Artikelnummer. p-210527 Alle ansehen Texwipe Produkte
Click to view available options
Verpackungsmenge:
20 Wischtücher/Karton, 24 Packungen/Karton., 480 Wischtücher insgesamt/Karton
50 Wischtücher/Packung, 20 Packungen/Karton, 1000 Wischtücher insgesamt/Karton
Packungsgröße:
1000 Stück
480 Stück
Artikelnummer. 15712406
Marke: Texwipe™ TX3217
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
Zertifikate für Bestrahlung, Konformität und Analyse.
Für Anwendungen der ISO-Klasse 6
Für Anwendungen der ISO-Klasse 6
  • Bindemittelfreie, wasserstrahlverfestigte Polyester/Cellulose-Wischtücher, mit 70 % Isopropylalkohol und 30 % deionisiertem Wasser in USP-Qualität vorgesättigt, gefiltert durch 0.2 μm-Filter
  • Gammabestrahlt bis zu einem Sterilisierungsvertrauensgrad von 10-6 gemäß Association for Advancement of Medical Instrumentation (AAMI)
  • Geringe Mengen an extrahierbaren Lösungsmitteln und Partikelbildung
Bestellinformation
Charge und Verfallsdatum sind auf jeder Verpackung deutlich gekennzeichnet. Verpackungsoptionen: Karton mit 24 FlexPacks (50 Wischtücher pro FlexPack) oder FlexPack mit 20 Wischtüchern.
Compliance
Gammabestrahlt bis zu einem SAL von 10–6 gemäß den Richtlinien der Association for the Advancement of Medical Instrumentation.
Spezifikation
Produkttyp Vorgesättigte Wischtücher
Länge (angloamerikanisch) 11 in.
Länge (metrisch) 28 cm
Breite (angloamerikanisch) 11 in.
Breite (metrisch) 23 cm
Material Polyester-Zellulose
Abmessungen (L x B) 11 x 9 in. (28 x 23 cm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Konzipiert für die Reinigung und das Polieren von Geräten und Umgebungsoberflächen während und nach dem Produktionsablauf
Verpackungsmenge 20 Wischtücher/Karton, 24 Packungen/Karton., 480 Wischtücher insgesamt/Karton
Sättigungslösung 70 % Isopropylalkohol, 30 % deionisiertes Wasser
Sterilität Steril
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: propan-2-ol