Learn More
Memmert™ Reagenzglasgestelle, 36 Bohrungen
Reagenzglasgestelle mit 33 Bohrungen dreireihig angeordnet
Marke: Memmert™ WTB24B48835
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gestell für Reagenzgläser
- 36 Bohrungen, 3-reihig angeordnet
- Durchmesser beträgt 18 mm
Spezifikation
36 Bohrungen, 3-reihig angeordnet | |
Reagenzglasgestell | |
18 mm |
WTB24 | |
Quer bei Größen 15 und 24 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Reagenzglasgestelle, 36 Bohrungen > WTB24
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur