Learn More
Memmert™ Reagenzglasgestelle, 36 Bohrungen
Reagenzglasgestelle mit 33 Bohrungen dreireihig angeordnet
71.75 € - 113.00 €
Spezifikation
Beschreibung | 36 Bohrungen, 3-reihig angeordnet |
---|---|
Typ | Reagenzglasgestell |
Durchmesser (metrisch) | 18 mm |
Produktcode | Marke | Eigenschaften | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Eigenschaften | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17100305
|
Memmert™
WTB11B48834 |
Quer bei Größen 15 und 24 | WTB11 |
71.75 €
1 Stück |
N/A | ||||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
|||||||||
17110425
|
Memmert™
WTB6B48834 |
Quer bei Größen 15 und 24 | WTB6 |
71.75 €
1 Stück |
N/A | ||||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
|||||||||
17190325
|
Memmert™
WTB15B48835 |
Längs für die Größen 15 und 24 | WTB15 |
113.00 €
1 Stück |
N/A | ||||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
|||||||||
17190355
|
Memmert™
WTB24B48835 |
Quer bei Größen 15 und 24 | WTB24 |
113.00 €
1 Stück |
N/A | ||||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
Beschreibung
- Test tube rack
- 36 holes 3-row rack
- Diameter is 18 mm
Spezifikation
36 Bohrungen, 3-reihig angeordnet | |
Reagenzglasgestell | |
18 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Reagenzglasgestelle, 36 Bohrungen