Learn More
Köttermann Apotheken-Abzugshaube mit Medien
Diese Apotheken-Abzugshaube mit Medien ist für den Umgang mit Gefahrstoffen in Apotheken konzipiert und eignet sich ideal für die Arbeit mit staubigen Präparaten oder flüchtigen Chemikalien.
Marke: Köttermann 451-00013
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für sicheres Arbeiten mit staubbildenden Präparaten und flüchtigen Chemikalien
- Langlebige Stahlkonstruktion mit einteiliger Frontscheibe aus Polyacryl
- Ergonomische Merkmale zur Verbesserung der Arbeitsabläufe
- Niedriges, kompaktes Design für kleine Labore
Spezifikation
Kein Belüftungsventilator | |
Medien | |
230 V |
640 x 900 x 1350 mm | |
Steckertyp D (alter britischer Stecker) | |
115 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Köttermann Apotheken-Abzugshaube mit Medien > Apotheken-Abzugshaube mit Medien; Konfigurationsoptionen:Kein Belüftungsgebläse; elektrische Anforderungen:Steckertyp D (alter britischer Stecker)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur