Learn More
Sartorius™ Sicherheitswägekabinen
Zur Gewährleistung einer sicheren Arbeitsumgebung für Labormitarbeiter ohne Beeinträchtigung der Ergonomie oder der Wiegegenauigkeit. Sartorius™ Sicherheitswägeschränke zeichnen sich gegenüber herkömmlichen Laborabzügen durch große Vorzüge in Design und Konstruktion aus.
Marke:  Sartorius™ SWC1200T
26500.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10309444
  • 30790.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Waage und Wägeschrank sind perfekt aufeinander abgestimmt
  • Maximaler Personenschutz: geschlossener Bereich rund um die Laborwaage, der das Entweichen von Luft oder feinpudriger Partikeln in den Arbeitsbereich des Bedienpersonals verhindert
  • Zuverlässige Wägeergebnisse: Luftstrom ist praktisch turbulenzfrei, konstante und wiederholbare Wägeergebnisse.
  • Aus transparentem Acrylglas mit perfekter Sicht auf die Waage und die abzuwiegenden Proben
  • Die äußerst stabile Basis aus schwarzem Granit absorbiert Schwingungen
  • Kontaminiertes Material kann sicher in einem Doppelbeutelsystem entsorgt werden
  • Kalibriertes Luftstrom-Alarmsystem mit Audit-Trail-Funktion gibt Alarm, wenn die Luftstromgeschwindigkeit unter einen definierten Wert sinkt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Acrylglas
750 mm
Gewährleistung einer sicheren Arbeitsumgebung für Labormitarbeiter ohne Abstriche bei der Ergonomie oder Präzision beim Wägeanwendungen
1230 mm
Konstant
0,089 m3/s bei 0,35 m/s Einströmgeschwindigkeit mit Richtungsanschlusss, 0,095 m3/s bei 0,35 m/s Einströmgeschwindigkeit mit Anschluss über einen Lüfterfilter
770 mm
Name des Produkts
Sartorius™ Sicherheitswägekabinen > Anforderungen an die Lufthandhabung: .089 m3/s@0.35 m/s Anströmgeschwindigkeit mit Richtungsverbindung, .095 m3/s@0.35 m/s Anströmgeschwindigkeit mit Verbindung über Lüfterfilter