Learn More
Micronova™ T-Mop™ Reinraumwischmopps mit Abdeckungen
Flache, großflächige Mopps mit Bezügen
Marke: Micronova™ TAA12-18
Benötigt : QPT Rahmen für Griffe der Serie STA oder QDT für Griffe der Serie SSU
Beschreibung
- Flacher Wischmopp zur Reinigung von Wänden und Decken
- Dreht sich 180° in beide Richtungen
- Die breite Oberfläche eignet sich ideal für die allgemeine Reinigung und Anwendung von Desinfektionsmitteln in sterilen Umgebungen
- Reinigen Sie ganz einfach unter Geräten oder in ungünstigen Winkeln und engen Räumen
- Erhältlich in drei Größen mit verschiedenen Schutzbezügen
- Bestrahlt erhältlich
PVA-Bezug ist fusselarm und schnell trocknend, sodass Oberflächen trocken und rückstandsfrei bleiben; vermeiden Sie starke Reinigungsmittel und IPA
NovaPoly™ Bezug verträgt stärkere Desinfektionsmittel und ist autoklavierbar; bestrahlt erhältlich; auch in doppelt dicker Schaumausführung erhältlich
Spezifikation
45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 in.) | |
Blau | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
2,5 in. | |
45.72 cm (18 in.) | |
12/Cs. | |
Thick Foam | |
Mikrofaser, Polyester, Nylon, Urethanschaum |
Moppabdeckung | |
18 in. | |
45.7 cm | |
6.4 cm | |
Chemikalien | |
Nein | |
Das Produkt kann gewaschen und wiederverwendet werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass Desinfektionsmittel vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation vollständig entfernt werden. Die Temperatur des Wassers oder Trockners sollte nicht über 180 °C liegen. | |
Reinigung und Desinfektion von Reinraumoberflächen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
046059-000 | Konformitätsbescheinigung | 15/10/2024 | TAA12-18 |
039997-000 | Konformitätsbescheinigung | 12/09/2023 | TAA12-18 |
039257-000 | Konformitätsbescheinigung | 12/09/2023 | TAA12-18 |
038149-000 | Konformitätsbescheinigung | 12/06/2023 | TAA12-18 |
037597-000 | Konformitätsbescheinigung | 05/05/2023 | TAA12-18 |
Adapter und Griff sind nicht im Lieferumfang enthalten