Learn More
Micronova™ T-Mop™ Reinraumwischmopps mit Abdeckungen
Artikelnummer. p-102374 Alle ansehen Micronova Produkte
Click to view available options
Material:
Glatt gestrickter Polyester
Glatt gestrickter Polyester, Urethanschaum
MegaTex, Vliesstoff Polyamid
Mikrofaser, Polyester, Nylon
Mikrofaser, Polyester, Nylon, Urethanschaum
Polyester, Urethanschaum
Abmessungen:
25,4 x 6,4 cm (10 x 2,5 in.)
35,6 x 5,1 cm (14 x 2 in.)
35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 in.)
36,8 x 6,4 cm (14,5 x 2,5 in.)
45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 in.)
45,7 x 5,1 cm (18 x 2 in.)
Farbe:
Blau
Weiß
Menge:
12/Karton
12/Packung
50/Karton
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 13187696
Marke: Micronova™ TAA10
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Benötigt
QPT Rahmen für Griffe der Serie STA oder QDT für Griffe der Serie SSU
Flache, großflächige Mopps mit Bezügen
  • Flacher Wischmopp zur Reinigung von Wänden und Decken
  • Dreht sich 180° in beide Richtungen
  • Die breite Oberfläche eignet sich ideal für die allgemeine Reinigung und Anwendung von Desinfektionsmitteln in sterilen Umgebungen
  • Reinigen Sie ganz einfach unter Geräten oder in ungünstigen Winkeln und engen Räumen
  • Erhältlich in drei Größen mit verschiedenen Schutzbezügen
  • Bestrahlt erhältlich
PVA-Bezug ist fusselarm und schnell trocknend, sodass Oberflächen trocken und rückstandsfrei bleiben; vermeiden Sie starke Reinigungsmittel und IPA
NovaPoly™ Bezug verträgt stärkere Desinfektionsmittel und ist autoklavierbar; bestrahlt erhältlich; auch in doppelt dicker Schaumausführung erhältlich
Spezifikation
Abmessungen 25,4 x 6,4 cm (10 x 2,5 in.)
Produkttyp Moppabdeckung
Farbe Blau
Länge (angloamerikanisch) 10 in.
Sterilität Unsteril
Länge (metrisch) 25.4 cm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Breite (metrisch) 6.4 cm
Breite (angloamerikanisch) 2,5 in.
Beständig gegen Chemikalien
Größe 25.4 cm (10 in.)
Einwegprodukt Nein
Menge 12/Packung
Pflegeanleitungen Das Produkt kann gewaschen und wiederverwendet werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass Desinfektionsmittel vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation vollständig entfernt werden. Die Temperatur des Wassers oder Trockners sollte nicht über 180 °C liegen.
Zur Verwendung mit (Geräte) T-Mop™ Mopp
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung und Desinfektion von Reinraumoberflächen
Color-coded No
Material Mikrofaser, Polyester, Nylon
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Adapter und Griff sind nicht im Lieferumfang enthalten