Learn More
Thermo Scientific™ Syncronis™ PREP HILIC HPLC-Säulen
Erhalten Sie eine verbesserte Retention von polaren und hydrophilen Analyten mit den präparativen Syncronis HILIC HPLC-Säulen, die bei Verwendung von Umkehrphasen-Säulen problematisch sind.
Marke: Thermo Scientific™ 97505-029323A
3739.21 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Erhalten Sie konsistente, vorhersagbare Trennungen für Ihre Aufreinigungsanforderungen mit den präparativen Thermo Scientific™ Syncronis™ HILIC HPLC-Säulen für polare und hydrophile Analyten. Hochreines Silika mit großer Oberfläche und dichte stationäre Phasenabdeckung minimieren sekundäre Wechselwirkungen und liefern zuverlässige Trennungen mit hoher Auflösung. Die zwitterionische stationäre Phase führt zu einer neutralen, hochpolaren Oberfläche und bietet optionale Selektivität zu C18-Säulen ohne Ionenpaarung oder Derivatisierung. Unsere Säulen sind in einer Vielzahl von Abmessungen und einer Option für XtendedLife-Ausrüstung erhältlich, die die Lebensdauer der Säule durch die Beibehaltung eines einheitlich verpackten Betts verbessert.
Alternative Selektivität
- Zwitterionisch gebundene Phase verbessert die Retention von polaren und hydrophilen Analyten.
- Keine Notwendigkeit für Ionenpaarbindung oder Derivatisierung.
- Verbesserte Empfindlichkeit bei MS-Detektion.
- Hochorganische mobile Phase erleichtert die Desolvierung in ESI-MS.
Hardware-Optionen für präparative HPLC-Säulen - basierend auf dem Innendurchmesser und den Leistungsanforderungen der Säule.
Hardware mit Standardgewinde und -flansch
- Entwickelt für Standardanwendungen, fachmännisch verpackt und robust konstruiert, vielseitige Produkte für den Routineeinsatz
- Hardware mit Standardgewinde für Säulen mit Innendurchmesser < 40 mm.
- Hardware mit Standardflansch für Säulen mit Innendurchmesser ≥ 40 mm.
- Die Standard-Hardware kann auf Anfrage so modifiziert werden, dass sie mit SFC kompatibel ist.
XtendedLife Hardware
- Verbessert die Lebensdauer der Säule durch die Integration eines internen DAC-Systems (Dynamic Axial Compression), das sicherstellt, dass das Medienbett kontinuierlich dicht gepackt ist.
- Kompatibel mit SFC und in Abmessungen bis 50 mm Innendurchmesser erhältlich.
Präparative Vorsäulen sind eine bewährte und kostengünstige Möglichkeit, die Lebensdauer Ihrer Vorbereitungssäule zu verlängern. Unsere präparativen Vorsäulen erfordern die Verwendung eines präparativen Vorsäulenhalters.
Kundenspezifische Bestellungen
- Wenn Sie derzeit eine stationäre Thermo Scientific Phase verwenden und diese in einem nicht angebotenem präparativen Maßstab weiterverwenden möchten, oder wenn Sie eine bestimmte Säulenbemaßung besprechen möchten, können Sie sich gern an uns wenden.
- Für kundenspezifische Bestellungen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter.
- Anwenderdefinierte Säulen sind von der Rückgabe ausgeschlossen.
Spezifikation
Vorsäule 1/16 in. | |
Vorsäule erfordert die Verwendung eines präparativen Vorsäulenhalters, 891-030 | |
2200 psi (152 bar) | |
2 bis 8 | |
320 m²/g | |
Keiner | |
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein | |
HILIC | |
HILIC |
20 mm | |
30 mm | |
5 μm | |
100 Å | |
60 °C | |
Zwitterionisch | |
5 % | |
No |