Learn More
Thermo Scientific™ Arctic A45HC Refrigerated Circulators
Thermo Scientific™ Kälteumwälzthermostate verfügen über ein robustes Kühlsystem für die schnelle Kühlung von Proben und Anwendungen mit einer Kühlleistung von bis zu 800 Watt. Natürliche Kohlenwasserstoffkühlmittel (HC) mit umweltfreundlichem, niedrigem Treibhauspotenzial (GWP) bei ausgewählten Modellen.
Marke: Thermo Scientific™ 1565401HC
6752.99 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Kälteumwälzthermostate der Arctic Serie bieten hervorragende Kühlleistung, breite Temperaturbereiche, leistungsstarke Druck-/Ansaugpumpen sowie ausgefeilte digitale Regeltechnik gewährleisten Genauigkeit und Reproduzierbarkeit Ihrer Anwendungen zur Temperaturregelung von Flüssigkeiten. Das Edelstahlreservoir wird für verschiedene Anwendungsfälle und maximale Anwendungsflexibilität in verschiedenen Volumen mit einer Vielzahl von Reservoiröffnungen und Tiefenabmessungen angeboten.
- Anpassbare Lösung für heutige und zukünftige Anforderungen
- Umfangreiche Auswahl an Temperaturbereichen, Pumpkapazitäten und Badvolumen mit führender Garantieabdeckung
- Auswahl an intuitiven Displays zur Unterstützung Ihrer Anwendung und Ihres Budgets
- Eine Auswahl an Zubehör und Einsätzen für Probensicherheit und -management
- Robuste Zuverlässigkeit auch bei anspruchsvollsten Anwendungen
- Digitale Steuerungstechnik für präzise Temperaturkontrolle und -stabilität
- Robuste, leistungsstarke Pumpkapazität für den externen Umwälzkreislauf
- Großes Volumen, Arbeitsbereich aus korrosionsbeständigem Edelstahl
- Unterstützung für Sie und die Umwelt
- Technisches Know-how und Support sind jederzeit verfügbar
- Serviceleistungen werden von einem speziellen lokalen, Depot- und technischen Kundendienstteam bereitgestellt
- Mit Nachhaltigkeit im Blick durch Wassereinsparung, Energiesparoptionen und abfallfreie Produktion
Spezifikation
Rostfreier Stahl | |
Gekühlter Heizungsbad-Umwälzthermostat | |
UL/CSA/IEC/EN | |
900 Watt | |
Druckpumpe, Saugpumpe | |
Digital | |
8- und 12-mm-Schlauchadapter für externe Zirkulation, 6-Fuß-Netzkabel und Arbeitsbereichsabdeckung | |
20 LPM | |
Gekühlter, beheizter Badumwälzer | |
+/- 0,5 Grad | |
3 Jahre | |
23,8 x 15,1 x 31 in. | |
7,2 in. | |
184 cm | |
7,9 in. | |
39 in. | |
99 cm | |
122 lbs. | |
68 kg | |
50,60 Hz |
AC | |
12 l | |
RS232 | |
Maximal 24 | |
Maximal 200°C | |
Ja | |
560/8,12 | |
A45 | |
R290 | |
Ja | |
7,9 x 6,8 x 7,2 in. | |
39 in. | |
99 cm | |
28 in. | |
200 cm | |
7,9 in. | |
200 cm | |
150 lbs. | |
230 V |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31