Learn More
Fisherbrand™ Edelstahl-Spatel nach Trulla
Diese Trogspatel wurden mit hochwertigen Edelstahlkomponenten entwickelt. Sie eignen sich ideal für die meisten Labor-, Forschungs- und anderen Umgebungen.
Marke:  Fisherbrand™ 9370
Artikelnummer. 11523492
  • 24.35 € / 5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Spatel, aus Nickel und Edelstahl, Chattaway 3.6 mm-Körper, Nickel und Edelstahl-Mikros 1.6 mm-Körper
  • Verwendet den feinsten korrosionsbeständigen Edelstahl 304
  • Geliefert in Standardpackungen mit 5 Stück
  • Für Laborverbrauchsmaterialien aus Metall
  • Entwickelt für Korrosionsbeständigkeit und Haltbarkeit, ideal für Laborroutinen
Spezifikation
Spezifikation
5 Packungen
Spatel, gebogen
3,6 mm
Edelstahl
176 mL
20 mm
176 x 20 mm
176 mm
Name des Produkts
Fisherbrand™ Edelstahl-Spatel nach Trulla > Größe (L x B): 176 x 20mm