Learn More
Invitrogen™ SYBR™ Green Fast Advanced Cells-to-CT™ Kit
GREENER_CHOICE
Das SYBR Green Fast Advanced Cells-to-Ct Kit ist ein vollständiges Zelllysat-System, das für die Genexpressionsanalyse direkt aus kultivierten Zellen ohne RNA-Aufreinigung entwickelt wurde.
Marke:  Invitrogen™ A35380
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16366532
  • 1754.00 € / 100 Reaktionen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: Zelllysereagenz, DNase I, Stopplösung, 20X RT-Enzymgemisch, 2X RT-Puffer, Cells-to-CT SYBR Fast Advanced Master Mix
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2830601 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA35380
Chargennummer2791344 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA35380
Chargennummer2801774 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA35380
Chargennummer2807675 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA35380
Chargennummer2830599 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA35380
Name des Produkts
Invitrogen™ SYBR™ Green Fast Advanced Cells-to-CT™ Kit > 100 Reaktionen