Learn More
Eppendorf™ Ausschwingrotor für Tischzentrifuge
Diese Rotoren eignen sich für zahlreiche molekulare Anwendungen. Eppendorf™ Ausschwingrotoren sind für den Einsatz mit Eppendorf Tischzentrifugen konzipiert.
333.00 € - 3130.00 €
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10258211
|
Eppendorf™
5702720003 |
Gehäuse A-4-38 | 4 x 85 ml-Becher |
1175.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10054271
|
Eppendorf™
5804719000 |
Gehäuse A-4-44 | 4 Halterungen für 2 x 50 ml Falcon-G™ |
1813.22 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10794563
|
Eppendorf™
5810725003 |
Gehäuse A-4-81-MTP | 4 MTP-Becher |
3130.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10120052
|
Eppendorf™
5810718007 |
Gehäuse A-4-81 | 4 x 500 ml-Rechteckbecher |
3130.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10282811
|
Eppendorf™
5804709004 |
Gehäuse A-4-44 | 4 rechteckige 100 ml-Becher |
1545.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10084161
|
Eppendorf™
5702700002 |
Gehäuse A-8-17 | 8 x 15 ml-Becher |
333.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10580152
|
Eppendorf™
5810709008 |
Gehäuse A-4-62 | 4 x 250 ml-Rechteckbecher |
2130.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10394792
|
Eppendorf™
5810711002 |
Gehäuse A-4-62-MTP | 4 MTP-Becher |
2040.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Fasst Röhrchen und Platten
- Aerosoldichte Kappen für die sichere Zentrifugation von Gefahrenstoffproben sind optional lieferbar
- Rotorlebensdauer: max. 40,000 Zyklen
- Rotor, Becher, Kappen und Adapter sind autoklavierbar
Spezifikation
Ausschwingrotor |