Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 ml-Glasfläschchen mit Bördelverschluss, Stufe 3 Hochleistungsanwendungen
Verwenden Sie SureSTART™ 2 ml-Glasfläschchen mit Bördelverschluss, Leistungsstufe 3, für GC-MS-Hochleistungsanwendungen.
Marke: Thermo Scientific™ 6PCV11-1PF
805.60 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Wählen Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 ml-Glasfläschchen mit Bördelverschluss, Leistungsstufe 3, für Hochleistungsanwendungen, wenn Empfindlichkeit ein Muss ist. Unsere Stufe-3-Fläschchen sind unsere Hochleistungsfläschchen, die Ihre wertvollsten Proben schützen und konsistente, reproduzierbare Ergebnisse für Ihre anspruchsvollsten GC-MS-Analysen liefern. Diese 2 ml-Klarglasfläschchen mit Bördelverschluss sind gemäß Spezifikation zertifiziert, um ihre physischen Abmessungen und Kompatibilität mit Autosampler zu gewährleisten. Verwenden Sie zum Versiegeln dieser Fläschchen 11 mm-Bördelverschlüsse und Septen. Verschließen und entfernen Sie Ihre Bördelverschlüsse mit den manuellen und elektronischen Thermo Scientific Bördelzangen und Entbördelzangen. Die Fläschchen der Stufe 3 schützen Ihre wertvollsten Proben und liefern konsistente, reproduzierbare Ergebnisse für Ihre anspruchsvollsten Analysen. Kaufen Sie in Großpackungen, um größere Einsparungen zu erzielen.
Ausstattungs- und Funktionsmerkmale
Fläschchen der Leistungsstufe 3 – für Hochleistungsanwendungen
- Identifiziert durch drei Wellen auf dem Fläschchen
- Praktisches Beschriftungsfeld
- Geeignet für GC-, HPLC/UHPLC- und Massenspektrometrie-Anwendungen (MS)
- Empfohlen für die Verwendung mit Thermo Scientific™ GC Orbitrap™ MS-Systemen und anderen hochauflösenden HRAM-Geräten (exaktes Gewicht)
Zertifizierte Spezifikation
- Alle Thermo Scientific SureSTART Fläschchen sind maßgeprüft
- Durch automatische optische und messtechnische Inspektion geprüft, um kritische Abmessungen und Toleranzen sicherzustellen
- Einheitlich und fehlerfrei
Chargenrückführbar
- 100 % rückführbar durch Herstellung und Verarbeitung
- Konformitätszertifikat nach Chargennummer auf Anfrage erhältlich
Informationen zu Thermo Scientific SureSTART Fläschchen, Kappen, Einsätzen und Kits
SureSTART Fläschchen und Kappen sind in drei Leistungsstufen erhältlich. Jetzt können Sie die Produkte auswählen, die Ihre analytischen, Leistungs- oder Budgetanforderungen am besten erfüllen.
- Fläschchen und Verschlusskappen der Stufe 1 sind für den täglichen Gebrauch geeignet und eignen sich für QA/QC-Anwendungen mit Kerndetektoren.
- Fläschchen, Kappen, Einsätze und Kits der Stufe 2 sind für Anwendungen mit hohem Durchsatz geeignet. Diese Fläschchen haben einen sehr geringen Gehalt an Metallen, extrahierbaren Stoffen und auslaugbaren Stoffen, um qualitativ hochwertige Daten mit einem ununterbrochenen Arbeitsablauf zu liefern.
- Fläschchen, Kappen, Einsätze und Kits der Stufe 3 sind für Hochleistungsanwendungen vorgesehen. Verwenden Sie die Stufe 3 für Ihre wertvollsten Proben und Analyten, die anfällig für Glasadsorption sind, um konsistente, reproduzierbare Ergebnisse für Ihre anspruchsvollsten Analysen zu liefern.
Spezifikation
Klarglas | |
11 mm | |
SureSTART Stufe 3 | |
Bördelverschluss | |
Zertifizierte Spezifikation | |
Ja |
5000/Packung | |
Flachboden | |
2 ml | |
32 mm | |
2 ml-Bördelglasfläschchen, Stufe 3 | |
1,5 ml |