Learn More
DWK Life Sciences™ DURAN™ GL 45 Flaschen-Tragesystem, für DURAN™ Flasche
Artikelnummer. 15856931 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Flasche (10 l)
Flasche (20 l)
Flasche (2 l)
Flasche (5 l)
Farbe:
Blau
Gelb
Rot
Violett
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15856931
Marke: DWK Life Sciences™ 292816305
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für einfaches und sicheres Tragen und Ausgießen von GL45-Laborglasflaschen.
Das modulare Flaschen-Tragesystem ist für Laborflaschen mit GL 45 Gewinde geeignet und kompatibel mit Flaschen der Größe 2, 5, 10 und 20 Liter. Das ergonomische Design liefert Gesundheits- und Sicherheitsvorteile für den Nutzer und gewährleistet einen einfachen und sicheren Transport von Flaschen im Labor oder der Produktionsstätte. Das Umfüllen von Flüssigkeiten aus großen Flaschen ist komfortabler und sicherer. Alle Materialien sind vollständig autoklavierbar. Der Kragen lässt sich nur durch Abschneiden entfernen - daher ist die Befestigung zu 100 % sicher in der Anwendung.
  • Das ergonomische Design liefert Gesundheits- und Sicherheitsvorteile und gewährleistet einen einfachen und sicheren Transport
  • Das Umfüllen von Flüssigkeiten aus großen Flaschen ist komfortabler und sicherer
  • Da der Kragen sich nur durch Abschneiden entfernen lässt ist die Befestigung zu 100 % sicher in der Anwendung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Rot
Aufnahmevermögen Flasche (2 l)
Material Silikon-Gummi, PP, Nylon, Synthesekautschuk, Polypropylene, Nylon, Synthetic Rubber
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sicherer Transport von Laborflaschen und Inhalten; Dekantieren von Flüssigkeiten
Menge Je 1
Größe GL 45
Außendurchmesser (metrisch) 136 mm