Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Aluminium-Bördelverschluss, grün, Mittelloch, zusammengesetztes Septum
Artikelnummer. 10200025 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Rot, Rot-Orange, Durchsichtig, Grün
Rot, Weiß, Grün
Rot-Orange, Grün
Material (Auskleidung):
Naturkautschuk/Butyl/TEF
Rotes Gummi/PTFE
Silikon/PTFE
Dicke (metrisch):
1 mm
1,3 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 10200025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aluminium-Bördelverschlüsse bieten eine auslaufsichere Abdichtung.
  • 11mm
  • Aluminiumkappe
  • Grün
  • Mittelloch
  • Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
  • Aluminium-Verschlüsse müssen mit einem Bördelwerkzeug angebracht werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material (Auskleidung) Silikon/PTFE
Farbe Rot, Weiß, Grün
Außendurchmesser (metrisch) 11 mm
Material Aluminium
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC, HPLC
Dicke (metrisch) 1,3 mm
Typ Bördelverschluss