Learn More
BRAND™ Silberbrand™ Eterna Messzylinder, Klasse B, niedrige Form, Borosilikatglas
Aus DURAN™ Borosilikatglas gemäß DIN EN ISO 4788. BRAND™ Silberbrand™ ETERNA Niedrige Messzylinder aus Borosilikatglas der Klasse B mit braunen Graduierungen ermöglichen eine schnelle und einfache Volumenbestimmung bei lichtundurchlässigen, hellen Flüssigkeiten. Der integrierte Ausgießer verhindert ein Verschütten beim Ausgießen, während der sechseckige Glasboden für Standfestigkeit sorgt.
Marke: BRAND™ 42054
71.09 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Aus DURAN™ Borosilikatglas
- Entspricht den DIN EN ISO-Normen 4788
- Braune Graduierungen ermöglichen eine schnelle und einfache Volumenbestimmung bei lichtundurchlässigen und hellen Flüssigkeiten.
- Mit integriertem Ausgießer, um Verschüttungen während des Ausgießens zu verhindern
- Der sechseckige Glasfuß sorgt für bessere Stabilität
Spezifikation
Hexagonal | |
Rund | |
B | |
±5 ml | |
Borosilikatglas | |
10 ml | |
± 5 ml |
Volumenaufnahme | |
DIN EN ISO 4788 | |
250 mm | |
Graduierte Messzylinder | |
500 ml | |
Autoklavierbar | |
10 ml |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen