Learn More
Fisherbrand™ Trägerplatte
Sicherer Halt für Teströhrchen und Fläschchen. Velp Scientifica™ Trägerplatten sind kompatibel mit Velp Scientifica Vortexmischern.
30.70 € - 63.50 €
Spezifikation
Produkttyp | Trägerplatte |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Vortexmischer Classic |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11722583
|
Fisherbrand™
A00000017 |
Trägerplatte, 94 mm Durchmesser | 94 mm |
63.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11702593
|
Fisherbrand™
A00000016 |
Trägerplatte, 50 mm Durchmesser | 50 mm |
30.70 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
Beschreibung
- Weicher Schaumstoff oder Gummi zur Vermeidung von Brüchen
- Farbe: schwarz
- Erhältlich in verschiedenen Durchmessern
Spezifikation
Trägerplatte | |
Vortexmischer Classic |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Trägerplatte