Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für digitale Vortexmischer
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
Gummitabular
Halter für Schlauch mit 12 x 15 mm Durchmesser
Halter für Schlauch mit 13 x 12 mm Durchmesser
Halter für Schlauch mit 19 x 10 mm Durchmesser
Halter für Schlauch mit 4 x 26 mm Durchmesser
Halter für Schlauch mit 7 x 20 mm Durchmesser
Plattform für Gefäße mit flachem Boden
Tablett für Mikrotiterplatten
Abmessungen (L x B):
136,1 x 97,3 mm
82 x 16,5 mm
87,5 x 10 mm
87,5 x 40 mm
87,5 x 55 mm
Material:
Gummi
Schaumstoff, Kunststoff
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Verschiedene Zubehörteile für digitale Vortexmischer
Serviceplan
Standardgarantie von Thermo, Reparaturservice und kostenlose Ersatzteile innerhalb der Garantie
Garantie
2 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Tablett für Mikrotiterplatten |
| Material | Gummi |
| Abmessungen (L x B) | 136,1 x 97,3 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Beschreibung | Tablett für Mikrotiterplatten |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Digitaler Vortexmischer |